Key Documents
59038
Frittés pour colonne
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
for Conventional Column Hardware (compression style)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Diamètre
1/4 in.
Épaisseur
0.39 in.
Dimension de pores
0.5 μm porosity
Compatibilité
for use with compression style column hardware
Description générale
Utilisez des frittés ayant des pores de 0,5 μm pour retenir les remplissages préparés à partir de particules de 3 μm, et des frittés de pores de 2 μm pour retenir les remplissages ayant des particules plus grandes.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis