57307
Assortiment de fibres SPME 1
for use with autosampler, needle size 24 ga
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
assorted colors hub
fused silica fiber
Taille de l'aiguille
24 ga
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PA coating
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Composants
- 85μm polyacrylate
- 100μm polydimethylsiloxane
- 7μm polydimethylsiloxane
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable