51354-U
MXP High Pressure Valves for HPLC
stainless steel, pkg of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Description
MXP7900-000 2-position, 6-port
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
The MXP9900-000 valve should be used when the application requires biocompatability.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable