442842
Benzophénone
analytical standard
Synonyme(s) :
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 108 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 500 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
305 °C (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup