29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonyme(s) :
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
color (green)
Caractéristiques
syringe type F (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 003987
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
25 μL