29535-U
Carbopack™ B
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass TD tube
Niveau de qualité
Description
Sealed with TDS³ Storage Container
Gamme de produits
Carbopack™
Caractéristiques
fritted
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Superficie
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Adéquation
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable