29533-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
product name
Carbotrap® 349, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Matériaux
glass TD tube
Agence
EPA IP-1B
NIOSH 2549
Description
Sealed with TDS³ Storage Container
Gamme de produits
Carbotrap®
Caractéristiques
fritted
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, & Carboxen 1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable