Key Documents
28298-U
Supelco
Capsules de flacon à sertir avec septa en Viton®
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
aluminum seal
black Viton® septum
Caractéristiques
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
Conditionnement
pkg of 288 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 0.76 mm
Diam. du joint
20 mm
Raccords
thread for 20 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company