27293
Flacon Headspace, haut biseauté, fond plat (nécessite une capsule de 20 mm)
volume 6 mL, O.D. × H 22 mm × 38 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
beveled finish clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H
22 mm × 38 mm
Volume
6 mL
Raccords
thread for 20 mm