Key Documents
27217
Supelco
Flacons à vis, silanisés
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100 FLACONS S/T AMBRÉS SILANISÉS 4ML, 15 x 45
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
amber glass vial
Description
silanized
Caractéristiques
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425
Description générale
Bouchons non inclus.
Application
Vials has been used to collect pheromone samples for analysis under GC-MS.
Caractéristiques et avantages
  • Le traitement silanisant exclusif de Supelco recouvre les groupements silanols actifs présents sur les surfaces en verre non traitées.
  • Amélioration du taux de récupération des composés polaires en quantité inférieure au microgramme.
  • Economie de temps et d′argent
Pour obtenir une offre concernant la silanisation d′autres verreries, contactez votre représentant Sigma-Aldrich.
Adéquation
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Male-produced aggregation pheromone of the cerambycid beetle Neoclytus mucronatus mucronatus.
Lacey, Emerson S., et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 122.2, 171-179 (2007)
Hugo M Oliveira et al.
Ultrasonics sonochemistry, 49, 128-136 (2018-08-14)
The present report studied the role of ultrasound (US) energy in the amyloglucosidase-based starch hydrolysis using two complementary approaches: (i) in the activity of six commercially-available amyloglucosidases (using soluble starch as substrate), and (ii) in the hydrolysis of four pure