2631105
Insert sans split pour modèles Autosystem
pkg of 5 ea
About This Item
Produits recommandés
Description
Splitless for AutoSystem
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
PerkinElmer N610-1372 (OEM)
PerkinElmer N612-1021 (OEM, instrument manufacturer′s quartz liner)
L × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 2.0 mm
Description générale
- Fits PerkinElmer (AutoSystem)