WH0051776M2
Monoclonal Anti-ZAK antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AZK, Anti-MLK7, Anti-MLT, Anti-MLTK, Anti-MRK, Anti-mlklak, Anti-sterile alpha motif and leucine zipper containing kinase AZK
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZAK(51776)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSLGASFVQIKFDDLQFFENCGGGSFGSVYRAKWISQDKEVAVKKLLKIEKEAEILSVLSHRNIIQFYGVILEPPNYGIVTEYASLGSLYDYINSNRSEEMDMDHIMTWATDVAKGMHYLHMEAPVKVIHRDLKSRNVVIAADGVLKICDFGASRFHNHTTHMSLVGTFPWMAPEVIQSLPVSETCDTYSYGVVLWEMLTREVPFKGLEGLQVAWLVVEKNERLTIPSSCPRSFAELLHQCWEADAKKRPSFKQIISILESMSNDTSLPDKCNSFLHNKAEWRCEIEATLERLKKLERDLSFKEQELKERERRLKMWEQKLTEQSNTPLLLPLAARMSEESYFESKTEESNSAEMSCQITATSNGEGHGMNPSLQAMMLMGFGDIFSMNKAGAVMHSGMQINMQAKQNSSKTTSKRRGKKVNMALGFSDFDLSEGDDDDDDDGEEEDNDMDNSE
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable