T6319
Anti-TOM22 antibody , Mouse monoclonal
clone 1C9-2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Mitochondrial import receptor Tom22, Anti-TOMM22, Anti-Translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C9-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 22 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Ne doit pas réagir avec
rodent
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured human lymphoma Raji cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOMM22(56993)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
- Western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable