Key Documents
T1145
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine disodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-3-(4-Hydroxyphényl)alanine disodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NNa2O3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.15 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
Clé InChI
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
Description générale
La tyrosine est un acide aminé polaire non essentiel avec un groupe fonctionnel phénolique. La L-tyrosine est un acide aminé naturel qui est incorporé dans les protéines suivant les instructions du code génétique. Le groupe phénolique du résidu de tyrosine dans les protéines en fait la cible principale de réactions de phosphorylation/déphosphorylation, qui jouent un rôle important dans la signalisation cellulaire. La tyrosine est également un précurseur de divers neurotransmetteurs et hormones.
Autres remarques
Acide aminé précurseur de la dopamine et d′autres catécholamines
Attention
Extrêmement hygroscopique.
Adéquation
Ce produit a été qualifié pour une utilisation sur des cultures de cellules d′insectes.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Ching-Hsia Hung et al.
European journal of pharmacology, 765, 457-462 (2015-09-17)
The purpose of the study was to estimate the ability of L-tyrosine to induce cutaneous analgesia and to investigate the interaction between L-tyrosine and the local anesthetic lidocaine. After subcutaneously injecting the rats with L-tyrosine and lidocaine in a dose-dependent
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Zihao Wang et al.
Science signaling, 3(104), ra2-ra2 (2010-01-14)
Like phosphorylation, the addition of O-linked beta-N-acetylglucosamine (O-GlcNAcylation) is a ubiquitous, reversible process that modifies serine and threonine residues on nuclear and cytoplasmic proteins. Overexpression of the enzyme that adds O-GlcNAc to target proteins, O-GlcNAc transferase (OGT), perturbs cytokinesis and
Airi Sekine et al.
SpringerPlus, 4, 48-48 (2015-02-13)
The tryptophan metabolite, kynurenic acid (KYNA), is a preferential antagonist of the α7 nicotinic acetylcholine receptor at endogenous brain concentrations. Recent studies have suggested that increase of brain KYNA levels is involved in psychiatric disorders such as schizophrenia and depression.
Articles
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.