SRP6450
Neprilysin/CD10 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CALLA, DKFZp686O16152, MGC126681, MGC126707, MME, NEP, SFE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 80 kDa
observed mol wt 90-100 kDa (DTT-reduced. Tyr 52 is the predicted N-terminal .)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MME(4311)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable