Key Documents
SRP6311
Sigma-Aldrich
Trypsin Pancreas from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, PRSS1, Serine protease 1, TRP1, TRY1, TRYP1, Trypsin I
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
human
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
21-23 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TRYP1(5644)
Description générale
Trypsin hydrolyzes peptides, amides, and ester bonds involving the carboxyl groups of L-arginine or L-lysine. Increased serum values of this enzyme and/or its zymogen (trypsinogen) have been found in patients with cystic fibrosis. Trypsinogen has three isoforms: cationic (trypsinogen 1), anionic (trypsinogen 2, MW - 22.5 kDa), and mesotrypsinogen (trypsinogen 3, MW - 25 kDa). The trypsin available is the cationic form.
Forme physique
Lyophilized from 2 mM HCl.
Reconstitution
In water or aqueous buffer
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable