SRP3295
VAP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
AOC3, HPAO, SSAO
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
80.0-90.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AOC3(8639)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable