Key Documents
SML3563
Sigma-Aldrich
Complex 1 probe BAY-179
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)-4-(benzofuran-2-yl)thiazole, 2-({4-[4-(1-Benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}methyl)-1H-imidazo[4,5-b]-pyridine, 8-((4-(4-(7-Oxa-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-8-yl)-thiazol-2-yl)-piperidin-1-yl)-methyl)-2,7,9-triaza-bicyclo[4.3.0]nona-1(6),2,4,8-tetraene, BAY-179
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.51
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C12=C(C=CC=N2)NC(CN3CCC(CC3)C4=NC(C5=CC6=CC=CC=C6O5)=CS4)=N1
Actions biochimiques/physiologiques
Complex 1 probe BAY-179 is a cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jeffrey Mowat et al.
ACS medicinal chemistry letters, 13(3), 348-357 (2022-03-19)
Mitochondria are key regulators of energy supply and cell death. Generation of ATP within mitochondria occurs through oxidative phosphorylation (OXPHOS), a process which utilizes the four complexes (complex I-IV) of the electron transport chain and ATP synthase. Certain oncogenic mutations