Key Documents
SML2835
Sigma-Aldrich
SGC-CAMKK2-1N
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-(5-phenylfuro[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, SGC-CAMKK2-1 inactive control, SGC-CAMKK2-1 negative control, YL-36 inactive control, YL-36 negative control
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H12ClNO3
Poids moléculaire :
349.77
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-CAMKK2-1N is an inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36). SGC-CAMKK2-1N inhibits CaMKK2 with an IC50 of 27 μM in cell-free assays (IC50 = 30 nM by SGC-CAMKK2-1) and shows no cellular potency.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable