SML1973
NVP-AEW541
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-[cis-3-(1-Azetidinylmethyl)cyclobutyl]-5-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-amine, AEW 541, AEW-541, AEW541, cis-7-(3-Aminomethyl-cyclobutyl)-5-(3-benzyloxy-phenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-ylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=C2C(N([C@H]3C[C@@H](CN4CCC4)C3)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
InChI
1S/C27H29N5O/c28-26-25-24(21-8-4-9-23(14-21)33-17-19-6-2-1-3-7-19)16-32(27(25)30-18-29-26)22-12-20(13-22)15-31-10-5-11-31/h1-4,6-9,14,16,18,20,22H,5,10-13,15,17H2,(H2,28,29,30)
Clé InChI
AECDBHGVIIRMOI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable