Key Documents
SML1424
Sigma-Aldrich
Ac-YVAD-pNA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Caspase-1 substrate (Chromogenic), N-α-acetyl-Tyr-Val-Ala-Asp-p-nitroanilide, N-acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-N-(4-nitrophenyl)-L-α-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H36N6O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
628.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C([C@H](CC(O)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=O)=O)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C29H36N6O10/c1-15(2)25(34-28(42)22(31-17(4)36)13-18-5-11-21(37)12-6-18)29(43)30-16(3)26(40)33-23(14-24(38)39)27(41)32-19-7-9-20(10-8-19)35(44)45/h5-12,15-16,22-23,25,37H,13-14H2,1-4H3,(H,30,43)(H,31,36)(H,32,41)(H,33,40)(H,34,42)(H,38,39)/t16-,22-,23-,25-/m0/s1
Clé InChI
YDPNOCSPPGFBPX-XNHCRPTKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Ac-YVAD-pNA is a very selective chromogenic substrate for caspase-1, a key mediator of inflammatory processes formerly known as interleukin (IL)-1-converting enzyme. Ac-YVAD-pNA is used to determine caspase-1 activity. Cleavage of Ac-YVAD-pNA by caspase-1 releases pNA (p-nitroanilide), which can be quantified spectrophotometrically at 405 nm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable