SML0739
TAPI-1 acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-N-(2-aminoethyl)-L-Alaninamide acetate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H37N5O5/c1-16(2)12-21(15-23(32)31-36)25(34)30-22(26(35)29-17(3)24(33)28-11-10-27)14-18-8-9-19-6-4-5-7-20(19)13-18/h4-9,13,16-17,21-22,36H,10-12,14-15,27H2,1-3H3,(H,28,33)(H,29,35)(H,30,34)(H,31,32)/t17-,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
AWNBSWDIOCXWJW-WTOYTKOKSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable