SML0074
Acenocoumarol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(±)-Acenocoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy-coumarin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
Auteur
Novartis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)CC(c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Clé InChI
VABCILAOYCMVPS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VKORC1(79001)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.