SMB01057
Pallidol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Pallidol A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
454.47
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H22O6/c29-15-5-1-13(2-6-15)23-25-19(9-17(31)11-21(25)33)28-24(14-3-7-16(30)8-4-14)26-20(27(23)28)10-18(32)12-22(26)34/h1-12,23-24,27-34H
Clé InChI
YNVJOQCPHWKWSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable