Key Documents
SMB00214
Sigma-Aldrich
Thunberginol H
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)[C@H]2Cc3cccc(O)c3C(=O)O2
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-13-7-6-10(8-15(13)21-2)14-9-11-4-3-5-12(18)16(11)17(19)22-14/h3-8,14,18H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Clé InChI
WKNXOKHAEDTQCX-CQSZACIVSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable