Key Documents
SMB00129
Sigma-Aldrich
(15:3)-Anacardic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Anacardic acid C15:3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(O)cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C
InChI
1S/C22H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h2,4-5,7-8,15,17-18,23H,1,3,6,9-14,16H2,(H,24,25)/b5-4-,8-7-
Clé InChI
QUVGEKPNSCFQIR-UTOQUPLUSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable