Key Documents
SCP0239
Sigma-Aldrich
SNP-1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C79H124N24O24
Poids moléculaire :
1793.98
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
SNP-1,
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥72%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Ile-Ser-Gly-Lys-Tyr-Gln-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Ala
Application
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable