Key Documents
SAE0012
Sigma-Aldrich
Sérum humain
Synonyme(s) :
Human Serum
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human
Niveau de qualité
Composition
total protein, ≥6.0 g/dL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
This human serum is processed to reduce both T3 and T4 to zero values, making these sera suitable for use in the preparation of standards and controls.
Delipidization increases shelf life, improves appearance and eliminates interference from turbidity or the presence of lipids.
Contains low enzymes and low serum iron.
This stripped serum can withstand numerous freeze-thaws without affecting clarity.
Remarque sur l'analyse
A fait l′objet d′une analyse pour rechercher la présence d′endotoxines
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Xiangfeng Lv et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 128, 110236-110236 (2020-05-25)
Integrin αvβ3 was reported as positive regulators of tumorigenesis and highly expressed in cancer stem cells and kinds of cancers, thus, it is an appealing target for cancer treatment. Nanomedicine with targeting delivery ability has developed rapidly and shown its