SAB4200452
Anti-ADFP / PLIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone ADFP-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Adipophilin, Plin2 Antibody, Plin2 Antibody - Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse, Anti-ADRP, Anti-Perilipin 2, Monoclonal Anti-ADFP / PLIN2 antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ADFP-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~48 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or SH-SY5Y cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ADFP
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLIN2(123)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable