SAB4200401
Anti-CTGF antibody, Mouse monoclonal
clone CTGF-14, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CCN family member 2, Monoclonal Anti-CCN2, Monoclonal Anti-CTGF antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-Connective tissue growth factor, Monoclonal Anti-HCS24, Monoclonal Anti-Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, Monoclonal Anti-IBP-8, Monoclonal Anti-IGF-binding protein 8, Monoclonal Anti-IGFBP-8, Monoclonal Anti-IGFBP8, Monoclonal Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 8, Monoclonal Anti-NOV2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CTGF-14, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing CTGF.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTGF(1490)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable