SAB1407903
Anti-USP46 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ11850, FLJ12552, FLJ14283, FLJ39393
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~42.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... USP46(64854)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTVRNIASICNMGTNASALEKDIGPEQFPINEHYFGLVNFGNTCYCNSVLQALYFCRPFRENVLAYKAQQKKKENLLTCLADLFHSIATQKKKVGVIPPKKFISRLRKENDLFDNYMQQDAHEFLNYLLNTIADILQEEKKQEKQNGKLKNGNMNEPAENNKPELTWVHEIFQGTLTNETRCLNCETVSSKDEDFLDLSVDVEQNTSITHCLRDFSNTETLCSEQKYYCETCCSKQEAQKRMRVKKLPMILALHLKRFKYMEQLHRYTKLSYRVVFPLELRLFNTSSDAVNLDRMYDLVAVVVHCGSGPNRGHYITIVKSHGFWLLFDDDIVEKIDAQAIEEFYGLTSDISKNSESGYILFYQSRE
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable