S5143
Serum minus IgG human
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Human Serum without IgG, IgG-Free Human Serum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme
lyophilized powder
Contient
15 mM sodium azide
Conditionnement
vial of 0.5 mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- immunoelectrophoresis
- immunodiffusion
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- serum analysis
- serum analysis by MISPE−PE−MS and molecularly imprinted solid phase extraction (MISPE)−pulsed elution (PE) method coupled with electrospray mass spectrometry (MS)
Quantité
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable