RES0797P-A7
Potassium sulfate
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Potassium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
98.5-101.0% dry basis
Forme
powder
Impuretés
Heavy metals; tested, Chloride; tested
Adéquation
suitable for manufacturing use
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Conditionnement
RES0797P-A702X: 1 kg container
RES0797P-A704X: 10 kg container
RES0797P-A705X: 25 kg container
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable