R8129
Renin Substrate Tetradecapeptide porcine
≥97% (HPLC), suitable for LC/MS and MALDI-TOF
Synonyme(s) :
Angiotensinogen 1-14, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-leu-Val-Tyr-Ser
About This Item
Produits recommandés
product name
Renin Substrate Tetradecapeptide porcine, ≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
LC/MS: suitable
MALDI-TOF: suitable
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(Cc5cnc[nH]5)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(Cc6ccc(O)cc6)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C85H123N21O20/c1-11-48(10)70(105-78(119)62(35-51-23-27-55(109)28-24-51)100-80(121)68(46(6)7)103-72(113)57(19-15-29-91-85(87)88)94-71(112)56(86)38-67(110)111)82(123)101-64(37-53-40-90-43-93-53)83(124)106-30-16-20-66(106)79(120)98-60(33-49-17-13-12-14-18-49)74(115)97-63(36-52-39-89-42-92-52)76(117)95-58(31-44(2)3)73(114)96-59(32-45(4)5)77(118)104-69(47(8)9)81(122)99-61(34-50-21-25-54(108)26-22-50)75(116)102-65(41-107)84(125)126/h12-14,17-18,21-28,39-40,42-48,56-66,68-70,107-109H,11,15-16,19-20,29-38,41,86H2,1-10H3,(H,89,92)(H,90,93)(H,94,112)(H,95,117)(H,96,114)(H,97,115)(H,98,120)(H,99,122)(H,100,121)(H,101,123)(H,102,116)(H,103,113)(H,104,118)(H,105,119)(H,110,111)(H,125,126)(H4,87,88,91)
Clé InChI
XJFQCYIFOWHHFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable