R0280
Anti-RanGAP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ~2 mg/mL
Synonyme(s) :
Anti-Ran-GTPase-Activating Protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~65 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells transfected with human RanGAP1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RANGAP1(5905)
mouse ... Rangap1(19387)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable