Key Documents
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
Clé InChI
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable