PLA0175
Rabbit anti-BRF1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
90kD, 90kD subunit, B - related factor 1, B-related factor 1, BRF, BRF-1, BRF1 homolog, CFDS, GTF3B, GTF3B subunit 2, HEL-S-76p, RNA polymerase III, TAF3B2, TAF3C, TAFIII90, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TATA box binding protein (TBP)-associated factor 3C, TATA box-binding protein-associated factor, TBP - associated factor, TF3B90, TFIIIB90, epididymis secretory sperm binding protein Li 76p, general transcription factor IIIB, hBRF, hTFIIIB90, subunit 2, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (S. cerevisiae)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_001510.2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... BRF1(2972)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable