P8982
Anti-phospho-p53 (pSer392) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 53 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using p53 fusion proteins with CKII phosphorylation or an extract of hydroxyurea-treated MvILu cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
mouse ... Trp53(22059)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.