Key Documents
P3405
Sigma-Aldrich
POPSO hydrate
≥99% (titration)
Synonyme(s) :
Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid) dihydrate, Piperazine-N,N′-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22N2O8S2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.42 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
842252
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Plage de pH utile
7.2-8.5
pKa (25 °C)
7.8
Solubilité
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES 
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
Clé InChI
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3