P1782
Protein kinase Cα isozyme human
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PKCα
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥250 units/μg protein
Poids mol.
80-81 kDa by SDS-PAGE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable