M6444
Anti-Mitofusin 2 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-Mfn2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~86 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HeLa human epitheloid carcinoma cell lysate
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using extract of mouse and rat brain mitochondria
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFN2(9927)
mouse ... Mfn2(170731)
rat ... Mfn2(64476)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable