Key Documents
M042130
Sigma-Aldrich
DMT-Biotin-C6 Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
5′ Biotin Amidite, 5′-Biotin Phosphoramidite, 6-[(2-Cyanoethoxy)diisopropylaminophosphanoxy]-[1-N-(4,4′-dimethoxytrityl)biotinyl]aminohexane, DMT-Biotin-C6 Amidite, N-DMT-Biotinyl-2-Aminoethoxyethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H64N5O6PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
846.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥97% (31P-NMR)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(N2[C@H]3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@H]3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O6PS/c1-34(2)51(35(3)4)58(57-32-16-29-47)56-31-15-8-7-14-30-48-43(52)20-13-12-19-42-44-41(33-59-42)50(45(53)49-44)46(36-17-10-9-11-18-36,37-21-25-39(54-5)26-22-37)38-23-27-40(55-6)28-24-38/h9-11,17-18,21-28,34-35,41-42,44H,7-8,12-16,19-20,30-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,58?/m0/s1
Clé InChI
RBXYKQBFPLXSJS-RYQQVEDISA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable