I8754
L-allo-Isoleucine
≥99%
Synonyme(s) :
(2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, L-Alloisoleucine
About This Item
Produits recommandés
product name
L-allo-Isoleucine,
Pureté
≥99%
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
285 °C
Chaîne SMILES
CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
Clé InChI
AGPKZVBTJJNPAG-UHNVWZDZSA-N
Catégories apparentées
Application
- Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 CmaL (PSPTO4723), a DUF1330 family member, is needed to produce L-allo-isoleucine, a precursor for the phytotoxin coronatine: This study demonstrates the essential role of L-allo-isoleucine in the synthesis of plant toxins, impacting plant pathology and biocontrol strategies (Worley et al., 2013).
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable