Key Documents
I5131
Sigma-Aldrich
IgG from sheep serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
IgG de mouton
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
sheep
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Qualité
reagent grade
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Isotype
IgG
Solubilité
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les IgG consistent en quatre isotypes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. L′IgG se compose de quatre chaînes polypeptidiques, formées de deux chaînes lourdes γ identiques de 50 kDa (H) et de deux chaînes légères κ ou λ identiques de 25 kDa (L), qui sont reliées par des ponts disulfures interchaînes.
Application
L′IgG bovine purifiée peut être utilisée comme antigène de référence, standard, agent de blocage ou protéine de revêtement dans divers immunoessais, notamment ELISA, dot immunobinding, Western immunoblotting, immunodiffusion, immunoprécipitation et immuno-électrophorèse. Elle peut aussi servir de matériel de départ dans la préparation d′immunogènes et d′immunoadsorbants en phase solide.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sous-type d′anticorps IgG constitue la plus abondante des immunoglobulines du système immunitaire. Les IgG sont sécrétées par les lymphocytes B et sont présentes dans le sang et les liquides extracellulaires ; elles protègent contre les infections provoquées par les bactéries, champignons et virus. Les IgG maternelles sont transmises au fœtus à travers le placenta, ce qui est essentiel à la défense immunitaire des nouveau-nés contre les infections.
Les IgG sont impliquées dans le transport transplacentaire et participent à la réponse immunitaire secondaire. Les IgGs activent la voie classique du système du complément. Elles neutralisent les particules virales et les toxines. Les IgG jouent un rôle clé dans la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps ADCC) et la phagocytose. Elles pourraient être associées aux allergies. Elles présentent la plus longue demi-vie dans le sérum.
Remarque sur l'analyse
La concentration en protéines doit être déterminée après reconstitution par absorbance à 280 nm (E1 %/280 = 14).
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d′autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d′application chez l′homme ou l′animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Deepmala Karmakar et al.
Carcinogenesis, 41(12), 1767-1780 (2020-05-10)
Previously, our laboratory demonstrated that a deregulated E2F5/p38/SMAD3 axis was associated with uncontrolled cellular proliferation in prostate cancer (PCa). Here, we investigate the role of E2F5 in PCa in further details. RNAi-mediated E2F5 knockdown and pathway-focused gene expression profiling in
Agnieszka Gambus et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12(8), 1225-1232 (2013-03-23)
Hexameric complexes of the six related Mcm2-7 proteins form the core of the replicative helicase. Two other proteins, Mcm8 and Mcm9, with significant homology to Mcm2-7 were first shown to play distinct roles during DNA replication in Xenopus laevis egg
Bijurica Chakraborty et al.
EBioMedicine, 37, 442-452 (2018-10-20)
Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax are two major parasites responsible for malaria which remains a threat to almost 50% of world's population despite decade-long eradication program. One possible reason behind this conundrum is that the bases of clinical variability in
S J Peacock et al.
Microbiology (Reading, England), 145 ( Pt 12), 3477-3486 (2000-01-08)
Adhesion of Staphylococcus aureus to human endothelial cells is implicated in the pathogenesis of invasive staphylococcal disease. The adhesion to endothelial cells of isogenic mutants defective in defined surface structures was studied. Three strains of S. aureus defective in fibronectin-binding
Kai Kessenbrock et al.
The Journal of clinical investigation, 118(7), 2438-2447 (2008-06-24)
Neutrophil granulocytes form the body's first line of antibacterial defense, but they also contribute to tissue injury and noninfectious, chronic inflammation. Proteinase 3 (PR3) and neutrophil elastase (NE) are 2 abundant neutrophil serine proteases implicated in antimicrobial defense with overlapping