I0783
Monoclonal Anti-ILK antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 65.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Integrin-linked protein kinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
65.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~59 kDa
Espèces réactives
rat, human, bovine, monkey, mouse, canine
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using whole cell extract of Chinese hamster ovary cell line (CHO cells)
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ILK(3611)
mouse ... Ilk(16202)
rat ... Ilk(170922)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunostaining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité