Merck
HT1004
Gold Chloride Solution
200 mg/dL in deionized water
Synonyme(s) :
Gold chloride solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
200 mg/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used in procedure HT100 for the toning of sections stained with the Silver Methanamine procedure
Other Notes
Gold chloride, 0.2% in aqueous solution
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c