H6886
S-Hexylglutathione
>98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
S-Hexyl-L-glutathione reduced
About This Item
Produits recommandés
product name
S-Hexylglutathione,
Pureté
>98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Pf
200-202 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C16H29N3O6S/c1-2-3-4-5-8-26-10-12(15(23)18-9-14(21)22)19-13(20)7-6-11(17)16(24)25/h11-12H,2-10,17H2,1H3,(H,18,23)(H,19,20)(H,21,22)(H,24,25)/t11-,12-/m0/s1
Clé InChI
HXJDWCWJDCOHDG-RYUDHWBXSA-N
Catégories apparentées
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable