H6663
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC7-97, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-HDAC7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDAC7-97, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~105 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein from embryonal kidney 293T cells over-expressing human HDAC7
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
Description générale
Application
- chromatin immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- ELISA
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using cell extracts of human embryonal kidney 293T cells expressing recombinant human HDAC7
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable