H1650
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
W6/32, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
monkey, human
Technique(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Description générale
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Spécificité
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable