GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Synonyme(s) :
Silane Treatment
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Caractéristiques
wetted part: no
Conditionnement
pack of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 17-1332-01
Conditions de stockage
dry at room temperature
protect from light
Couleur
Colorless
Solubilité
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F
Point d'éclair (°C)
56 °C